Merck
4.80940
SAFC
Ethanol 20 % (v/v) with 150 mMol/L sodium chloride solution
EMPROVE® EXPERT
製藥生產
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103206
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
EMPROVE® EXPERT
品質等級
轉變溫度
flash point 35 °C
密度
0.970 g/cm3 at 20 °C
形式
mixture
儲存溫度
2-30°C
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
也與該產品經常一起購買
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
95.0 °F
閃點(°C)
35 °C
什麼是Emprove® 套裝?
Emprove® 計劃是一個為我們的篩選器和單次用元件、製藥原料和起始材料提供全面徹底記錄的系統。
Material Qualification Dossier
免費—登入下載
Operational Excellence Dossier
可透過訂閱或付費取得
了解更多效益 Emprove® 計畫訂閱可提供
為什麼沒有這些文件?
Emprove® 檔案包含旨在支持藥品生產商的註冊過程和風險評估活動的訊息,並包含機密資訊。如果您想存取,請聯絡我們