文件
480060
Sigma-Aldrich
坏死抑制剂,IM-54
The Necrosis Inhibitor, IM-54, also referenced under CAS 861891-50-1, selectively blocks oxidative stress-induced necrotic cell death. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
同義詞:
坏死抑制剂,IM-54, 2-(1H-吲哚-3-基)-3-戊基氨基-马来酰亚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H23N3O2
CAS號碼:
分子量::
325.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow-orange
溶解度
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C19H23N3O2/c1-4-5-8-11-20-17-16(18(23)22(3)19(17)24)14-12-21(2)15-10-7-6-9-13(14)15/h6-7,9-10,12,20H,4-5,8,11H2,1-3H3
InChI 密鑰
SGLOMINNEBLJFF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种可渗透细胞的单吲哚马来酰亚胺化合物,可选择性阻断氧化应激诱导的坏死性细胞死亡(〜3 µM Im-54可防止暴露于100 µM H2O2的HL60细胞中〜50%的细胞死亡)。不提供针对依托泊苷(目录号341205)诱导的凋亡的保护或显示抗氧化剂特性。即使在浓度高为50µM时,也不会影响S6K1和PKC同工酶的激酶活性。
一种可渗透细胞的单吲哚马来酰亚胺化合物,可选择性阻断氧化应激诱导的坏死性细胞死亡(〜3 µM Im-54可防止暴露于100 µM H2O2的HL60细胞中〜50%的细胞死亡)。不提供针对依托泊苷(目录号341205)诱导的凋亡的保护或显示抗氧化剂特性。即使在浓度高为50µM时,也不会影响S6K1和PKC同工酶的激酶活性。
生化/生理作用
主要靶标
阻断氧化应激诱导的坏死性细胞死亡
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:具有
靶标IC50:(〜3 µM可防止暴露于100 µM H₂O₂的HL60细胞中〜50%的细胞死亡)。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Dodo, K., et al. 2005.Bioorg.Med. Chem. Lett.15, 3114.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Toria Tomasek et al.
Biochemical and biophysical research communications, 556, 199-206 (2021-04-14)
Circulating cell-free hemoglobin (CFH) contributes to endothelial injury in several inflammatory and hemolytic conditions. We and others have shown that CFH causes increased endothelial permeability, but the precise mechanisms of CFH-mediated endothelial barrier dysfunction are not fully understood. Based on