454100020
4541-00020
同義詞:
Cell culture transfer, tube application, luer, C-flex, 1000 mm
1 of 10
Millipore
3521-10014
NovaSeptum®转移装置
4511-10014
2711-10050
NovaSeptum®细胞培养取样装置
1714-10250
NovaSeptum® 高纯度装置
A202-M
NovaSeptum® Port Plug, Cell Culture application
S2GPU01RE
Millipore® Stericup®Quick Release真空过滤系统
MPGL06GH2
Millipak®囊式过滤器,带Durapore® 0.22 µm滤膜
648468
(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇 溶液
1714-10050
STC21THN
1/2英寸Lynx ST连接器
C-Flex® TPE tubing
400
2.0 mm
sterile
NovaSeptum®
-72-132 °C max. temp. (-99-270 °F)0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
1000 mm
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
inlet septum unit (with a 2 mm needle) Luer outlet fitting (3-piece)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號