重要文件
4500-M
Millipore
L-Methionine
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
同義詞:
L-Methionine, Met
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO2S
CAS號碼:
分子量::
149.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
描述
RTECS - PD0457000
Merck USA index - 14, 5975
化驗
≥98.5% (by assay)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
colorless to white
溶解度
water: 1 mg/mL
正離子痕跡
heavy metals: ≤20 ppm
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
S(CCC(N)C(=O)O)C
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
An essential amino acid, useful as a methyl group donor.
An essential amino acid. Useful as a methyl group donor.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1