文件
40-50015
Millipore
鞘液,20L
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NA.51
形狀
liquid
包裝
pkg of 20 L
製造商/商標名
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
運輸包裝
ambient
一般說明
FLEXMAP 3D、Luminex 100和Luminex 200仪器需要鞘液作为递送介质,将样品输送至仪器光学′器件。
應用
与FlexMAP 3D 系统,Luminex 200 系统和Luminex 100 系统配合使用。
聯結
替代:本产品代替目录#SHEATHFLUID。
替换信息:40-50015已替换为40-50021。
法律資訊
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany