重要文件
400088
Sigma-Aldrich
HIF-1α翻译抑制剂,KC7F2
The HIF-1α Translation Inhibitor, KC7F2, also referenced under CAS 927822-86-4, controls the biological activity of HIF-1α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
同義詞:
HIF-1α翻译抑制剂,KC7F2, 缺氧诱导因子-1α翻译抑制剂,KC7F2,N,Nʹ-(2,5-二氯磺酰基)胱胺,HIF抑制剂III
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H16Cl4N2O4S4
CAS號碼:
分子量::
570.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
beige to tan
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(NCCSSCCN[S](=O)(=O)c2c(ccc(c2)Cl)Cl)c1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
InChI 密鑰
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种在不影响HIF-1α mRNA转录或HIF-1α蛋白稳定性的情况下选择性抑制细胞HIF-1α(而非HIF-1β)蛋白合成的细胞渗透性对称胱胺化合物。已显示通过KC7F2治疗(在缺氧条件下LN229培养物中的IC50<20 µM)减少细胞HIF-1α会导致HIF-1α依赖性基因(例如CA IX,内皮素1,烯醇酶1和MMP-2)的转录减少。在缺氧条件下KC7F2处理后,在KC7F2和U87MGD培养物中也观察到了4EBP1和S6K磷酸化的抑制,这是启动蛋白翻译的重要事件,这可能至少部分解释了HIF-1α合成的下调。
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
其他說明
Narita, T., et al. 2009.Clin. Cancer Res.15, 6128.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3