重要文件
345805
Sigma-Aldrich
格尔德霉素,吸水链霉菌
A benzoquinoid antibiotic that inhibits p60c-src tyrosine kinase and c-myc gene expression in murine lymphoblastoma cells.
同義詞:
格尔德霉素,吸水链霉菌
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H40N2O9
CAS號碼:
分子量::
560.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
protect from light
顏色
yellow
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
InChI 密鑰
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
一般說明
一种作为pp60src酪氨酸激酶有效抑制剂的苯醌类抗生素。格尔德霉素具有抗增殖和抗肿瘤作用。抑制基础和缺氧诱导的c-Jun表达(IC50=75 nM),并消除缺氧诱导的c-Jun N末端激酶活性增加。与HSP90结合并破坏raf1-HSP90复合物,导致Raf1不稳定。还使许多乳腺癌,白血病和前列腺细胞系中的突变型p53蛋白不稳定。抑制小鼠淋巴母细胞瘤细胞中c-myc的表达。效力比除草霉素A(目录编号375670)高约十倍。
一种抑制鼠淋巴母细胞瘤细胞中p60c-src酪氨酸激酶和c-myc基因表达的苯醌类抗生素。格尔德霉素具有抗增殖和抗肿瘤作用。快速消耗乳腺癌细胞中的p185c-erbB2蛋白酪氨酸激酶。与HSP90结合并破坏Raf1-HSP90复合物,导致Raf1不稳定。抑制基础和缺氧诱导的c-Jun表达(IC50=75 nM),并消除缺氧诱导的c-Jun N末端激酶活性增加。还已知从许多乳腺癌,白血病和前列腺细胞系中选择性地破坏突变的p53蛋白的稳定性。
生化/生理作用
主要靶标
pc60c-svc酪氨酸激酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
靶标IC50:75 nM,抑制基础和缺氧诱导的c-Jun表达
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
仅在使用前再用水相缓冲液进行稀释。
其他說明
Vasilevskaya, I.A., and O’Dwyer, P.J.1999.Cancer Res.59, 3935.
Mimnaugh, E.G., et al. 1996.J. Biol. Chem. 271, 22796.
Schulte, T.W., et al. 1996.Mol.Cell.Biol. 16, 5839.
Blagosklonny, M.V., et al. 1995.Oncogene11, 933.
Schnur, R.C., et al. 1995.J. Med. Chem.38, 3806.
Whitesell, L., et all.1994.Proc.Natl.Acad.USA91, 8324.
Yamaki, H., et al. 1989.J. Antibiot.42, 604.
Uehara, Y., et al. 1984.Mol.Cell.Biol.6, 2198.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Merve Sen et al.
Biomolecules, 11(10) (2021-10-24)
Rhodopsin (RHO) misfolding mutations are a common cause of the blinding disease autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP). The most prevalent mutation, RHOP23H, results in its misfolding and retention in the endoplasmic reticulum (ER). Under homeostatic conditions, misfolded proteins are selectively