文件
34539-M
Millipore
D(+)半乳糖胺盐酸盐
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
同義詞:
D(+)半乳糖胺盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13NO5 · xHCl
CAS號碼:
分子量::
179.17 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98% (titration)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
water: 25 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
InChI 密鑰
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
一般說明
肝RNA合成的强效抑制剂。增加多形核白细胞对肝内皮细胞的粘附并诱导超氧化物的产生。诱发肝损伤,引起巨噬细胞浸润。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他說明
Komatsu, Y., et al. 1994.Hepatology 20, 1548.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3