重要文件
344079-M
Millipore
氟比洛芬
A mixture of S(+) and R(-) enantiomers.
同義詞:
氟比洛芬, (±)-2-氟-α-甲基[1,1ʹ-联苯]-4-乙酸, U-27182
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H13FO2
CAS號碼:
分子量::
244.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
DMSO: 50 mg/mL
儲存溫度
10-30°C
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
S(+)和 R(–)对映异构体的混合物。一种细胞渗透性非甾体抗炎药,可作为强效的环氧合酶抑制剂(对于人外周血细胞中 LPS 诱导的 COX,IC50 = 5 nM)。强烈抑制不溶性甲状腺素蛋白(TTR)淀粉样蛋白原纤维的形成。抑制 RAW 264.7 巨噬细胞中的 iNOS 表达。减少 APP + PS1 转基因小鼠中的小胶质细胞活化和 β 淀粉样蛋白沉积。
S(+)和 R(-)对映异构体的混合物。一种细胞可渗透的非甾体抗炎药(NSAID),可作为强效的环氧合酶抑制剂(对于人外周血细胞中 LPS 诱导的 COX,IC50 = 5 nM)。据报道,S(+)对映体作为 COX-2 抑制剂比 R(-)对映体更有效。抑制 RAW 264.7 巨噬细胞中的 iNOS 表达。减少 APP + PS1 转基因小鼠的 Aβ 负荷和刚果红染色
生化/生理作用
主靶
环加氧酶
靶标 IC50: 为 5 nM,对于 LPS 诱导的 COX
警告
毒性:有毒 & 致癌/致畸性(G)
重構
重悬后,等分并在 -20°C 冷冻。储备液在 4°C 条件下可稳定保存 6 个月。使用前应在水性介质中进一步稀释原液。
其他說明
Jantzen, P.T., et al. 2002.J. Neurosci.22, 2246.
Hinz, R., et al. 2001.Pharmacol.Res.18, 151.
Klabunde, T., et al. 2000.Nat. Struct.Biol.7, 312.
Range, S.P., et al. 2000.Eur. Respir.J.15, 751.
van Haeringen, N.J., et al. 2000.J. Ocul.Pharmacol.Ther.16, 353.
Curnock, A.P., et al. 1997.J. Pharmacol.Exp.Ther.282, 339.
Reindeau, D., et al. 1997.Can.J. Physiol.Pharmacol.75, 1088.
Wechter, W.J., et al. 1997.Cancer Res. 57, 4316.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1986.Prostaglandins Leukot.Med. 23, 11.
Karmali, R.A., and Marsh, J. 1985.Prostaglandins Leukot.Med. 20, 283.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3