重要文件
324796
Sigma-Aldrich
内肽酶Lys-C,溶解无色杆菌
同義詞:
内肽酶Lys-C,溶解无色杆菌
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
lyophilized
品質等級
比活性
≥2 AU/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
技術
mass spectrometry (MS): suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相關類別
一般說明
来源于裂解无色杆菌的天然内肽酶Lys-C。赖氨酰内肽酶是一种由土壤细菌分泌的丝氨酸蛋白酶,可特异性水解赖氨酸和S-氨基乙基半胱氨酸残基羧基侧的酰胺和肽酯键。最佳pH值:9.0-9.5。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个AU(酰胺酶单位)定义为在30°C,pH值9.5下每分钟催化从N-苯甲酰基-DL-赖氨酸-pNA释放1 µM pNA的酶量。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存1年。
用1 ml溶剂复溶1个小瓶;如果酶未完全溶解,则再加入1-3 ml溶剂,直至完全溶解。
其他說明
Jekel, P.A., et al. 1983.Anal.Biochem.134, 347.