The stability of this product after reconstitution has not been determined internally. Other sources do not recommend storing the aqueous solution for more than one day.
推薦產品
產品名稱
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
ethanol: 20 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI 密鑰
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
一般說明
肾上腺的主要分泌甾体产物。DHEA及其硫酸化代谢产物DHEA-S是GABAA受体的负调节剂。
生化/生理作用
主要靶标
GABAA受体的负调节剂
GABAA受体的负调节剂
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
其他說明
Hansen, S.L., et al. 1999.Mol.Pharmacol.55, 489.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998.Biochem.Biophys.Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990.Brain Res.526, 143.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998.Biochem.Biophys.Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990.Brain Res.526, 143.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
-
After reconstitution, what is the recommended storage conditions and length?
1 answer-