製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
NCBI登錄號
運輸包裝
wet ice
基因資訊
human ... RPS6KA1(6195)
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2