文件
1.94610
Supelco
Aniline
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7N
CAS號碼:
分子量::
93.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI 密鑰
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup