重要文件
1.94605
Supelco
2,2,4-三甲基戊烷
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
异辛烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS號碼:
分子量::
114.23
Beilstein:
1696876
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
等級:
ACS reagent
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸汽壓力:
41 mmHg ( 21 °C)
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
41 mmHg ( 21 °C)
自燃溫度
745 °F
expl. lim.
6 %
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup