重要文件
1.94521
Supelco
二异丙基醚
EMPLURA®
同義詞:
异丙醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
102.17
Beilstein:
1731256
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
120 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPLURA®
自燃溫度
827 °F
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
折射率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-20.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-29 °C - closed cup