重要文件
1.94507
Supelco
Distilled, EMPLURA®
同義詞:
Water
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2O
CAS號碼:
分子量::
18.02
Beilstein:
2050024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191602
bp:
100 °C (lit.)
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
水, (distilled), EMPLURA®
產品線
EMPLURA®
形狀
(distilled)
折射率
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
1.94507.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Is Emplura water triple distilled water?
    1 answer
    1. This product is distilled but not triple distilled. If this item was a triple distillated product, that information would be stated on the website as type 3 water and contain high purity.