193635
1.93635
同義詞:
Sodium sulfate
1 of 10
Supelco
1.06649
硫酸钠
USP
1614807
无水硫酸钠
1.06067
硫酸镁
1.60309
0.01 mol/L 氢氧化钠溶液
SAFC
1.37076
氯化钠 溶液
1.28211
Sigma-Aldrich
S5761
碳酸氢钠
1613655
1.04735
水
1613804
氯化钠
anhydrous
EMPLURA®
884 °C (lit.)
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
room temp
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Salts
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號