重要文件
1.93632
Supelco
碳酸钾
EMPLURA®
同義詞:
Potassium carbonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CK2O3
CAS號碼:
分子量::
138.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
1.93632.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1