重要文件
1.93617
Supelco
乙酸铵
EMPLURA®
同義詞:
Ammonium acetate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C2H7NO2
CAS號碼:
分子量::
77.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1