重要文件
1.93615
Supelco
Potassium dichromate
EMPLURA®
同義詞:
Potassium dichromate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cr2K2O7
CAS號碼:
分子量::
294.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI 密鑰
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3