重要文件
1.93263
Supelco
氯化镁 六水合物
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Magnesium chloride hexahydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MgCl2 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
203.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93263.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93263.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1