重要文件
1.93249
Supelco
Potassium sulfate
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Potassium sulfate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
K2O4S
CAS號碼:
分子量::
174.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93249.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93249.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1