重要文件
1.93214
Supelco
正磷酸钠 十二水合物
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
TSP, Trisodium phosphate (tert) 十二水合物, 磷酸三钠 十二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Na3PO4 · 12H2O
CAS號碼:
分子量::
380.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
等級:
ACS reagent
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
密度
1.62 g/mL at 25 °C
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
1.93214.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93214.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93214.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1