重要文件
1.93026
Supelco
无水柠檬酸粉末
for analysis EMPARTA® ACS
同義詞:
Citric acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS號碼:
分子量::
192.12
Beilstein:
782061
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
等級:
ACS reagent
anhydrous
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
anhydrous
expl. lim.
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93026.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93026.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1