等級
ACS reagent
蒸汽密度
4.21 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 132 °C)
自燃溫度
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI 密鑰
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
1.93020.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1