描述
RTECS - YV9350800
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
顏色
white
溶解度
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Cl-].[Cl-].N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)O)CCCN=C(N)N)C(CCCN=C(N)N)C=O.[H+].[H+]
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)23(40)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21,34H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)(H,37,39,40);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI 密鑰
GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
一般說明
生化/生理作用
trypsin-like serine proteases, papain, and some cysteine proteases
警告
重構
其他說明
Ichikawa, S., et al. 1985. J. Reprod. Fertil.73, 385
Umezawa, H. 1976. Methods Enzymol.55, 678.
Suda, H., et al. 1972. J. Antibiot. (Tokyo) 25, 263.
水污染物質分類(WGK)
WGK 3