文件
17-10398
Sigma-Aldrich
体外血管通透性成像分析试剂盒(绿色)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
物種活性
all
品質等級
技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
應用
EMD Millipore体外血管通透性成像检测试剂盒适合用于研究破坏或保护内皮单层的化合物。 每套体外血管通透性成像检测试剂盒的试剂足以包被4个8孔腔室载玻片,或用于包被其他基底类型。 EMD Millipore体外血管通透性测定试剂盒仅供研究使用,不用于诊断或治疗应用。
成分
多聚L-赖氨酸,2X、DAPI、戊二醛,16X、生物素-明胶、荧光素-链霉亲和素、VE-钙粘蛋白一抗、Cy3标记的驴抗小鼠IgG
儲存和穩定性
多聚L-赖氨酸和DAPI在2-8°C保存。生物素-明胶、戊二醛、荧光素-链霉亲和素、抗VE钙粘蛋白抗体和Cy3标记的驴抗小鼠IgG在-20°C下储存。自收到之日起,在4个月内使用。
法律資訊
Cy3 is a trademark of Cytiva
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3