一般說明
抗体可用!
抗泛素,Lys63特异性,克隆Apu3(目录号05-1308)
该产品是天然的K63连接的双泛素,可用作切割两个泛素分子之间异肽连接的蛋白酶的底物。 它也可用于研究包含泛素相关结构域或泛素相互作用基序(UIM)的蛋白质的结合和识别机制。
该产品是通过化学连接形成的。
抗泛素,Lys63特异性,克隆Apu3(目录号05-1308)
该产品是天然的K63连接的双泛素,可用作切割两个泛素分子之间异肽连接的蛋白酶的底物。 它也可用于研究包含泛素相关结构域或泛素相互作用基序(UIM)的蛋白质的结合和识别机制。
该产品是通过化学连接形成的。
通过泛素的Lys48残基连接的多聚泛素链最常与靶向蛋白质体降解的蛋白质相关。
相反,通过泛素(Ub)的Lys63残基连接的聚泛素链与非蛋白水解功能(例如信号转导)相关。Lys63连接的polyUb链以高度受控的方式连接NFκB信号的成分,遗传证据表明Lys63连接的Ub链参与应激反应和DNA修复。酵母研究表明,Lys63连接的Ub链刺激内吞作用。
相反,通过泛素(Ub)的Lys63残基连接的聚泛素链与非蛋白水解功能(例如信号转导)相关。Lys63连接的polyUb链以高度受控的方式连接NFκB信号的成分,遗传证据表明Lys63连接的Ub链参与应激反应和DNA修复。酵母研究表明,Lys63连接的Ub链刺激内吞作用。
應用
LC-MS分析
流动相A=1% H3CN,0.1%甲酸水溶液(MilliQ)和B=1%水(MilliQ)和0.1%甲酸的
CH3CN溶液。Phenomenex Kinetex C18(2.1×50 mm,2.6 μM);流速 = 0.6 mL/min,运行时间 = 6 min,柱温 = 40°C。
梯度:3.5分钟内5%至95%B。(参见图2)
流动相A=1% H3CN,0.1%甲酸水溶液(MilliQ)和B=1%水(MilliQ)和0.1%甲酸的
CH3CN溶液。Phenomenex Kinetex C18(2.1×50 mm,2.6 μM);流速 = 0.6 mL/min,运行时间 = 6 min,柱温 = 40°C。
梯度:3.5分钟内5%至95%B。(参见图2)
成分
在2.5 µL DMSO和56 µL 0.02 M TRIS、0.25 M NaCl(pH 7.5)中复溶50 µg双泛素(Lys63连接),最终浓度为50 µM。
品質
蛋白质印迹分析:
0.5-2 μg/mL抗泛素,Lys63-特异性,克隆Apu2(目录号05-1308)从1 µg双泛素(Lys63-连接)重组蛋白(目录号17-10388)检测到Lys63-连接的泛素。(参见图1)
0.5-2 μg/mL抗泛素,Lys63-特异性,克隆Apu2(目录号05-1308)从1 µg双泛素(Lys63-连接)重组蛋白(目录号17-10388)检测到Lys63-连接的泛素。(参见图1)
儲存和穩定性
储存于-80°C。避免冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
閃點(°C)
87 °C - (refers to pure substance)