重要文件
1.70330
Supelco
镥ICP标准品
traceable to SRM from NIST Lu₂O₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Lu Certipur®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Lu in 2-3% HNO3
技術
ICP: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.013 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,根据ISO/IEC 17025表征。该CRM可追溯到SI单位kg,并以来自国家计量研究院(NMI)如NIST的基准物质为基准进行测量。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书以查看认证值,包括不确定性、到期日以及有关微量杂质的详细信息。
應用
镥ICP标准品是一种合适的校准标准品,可用于通过电感耦合等离子体(ICP)技术进行元素分析。
它可用作参考标准品,用于通过电感耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES)评估镥对分析物的光谱干扰 .
分析報告
1000 mg/L 镥的2-3% 硝酸溶液,由高纯度 Lu2O3和 HNO3制备
其他說明
有关用于ICP和AAS的Certipur®系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的ICP &AAS标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Evaluation of Spectral Interference of Lutetium on Analytes Including Specified Rare Earth Elements Using a CCD Detector-based ICP-AES
A Sengupta
Atomic Spectroscopy, 36, 82-95 (2020)