重要文件
1.50618
Supelco
泄压阀
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122409
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術
ion chromatography: suitable
品質等級
一般說明
带有 SAMS(SeQuant 阴离子膜抑制器)的 SeQuant® CARS(连续阴离子再生系统)将增强并简化您的阴离子色谱分析。对洗脱液进行连续化学抑制可减少背景并增强分析物阴离子的信号。
此减压阀可保护您的 SAMS 抑制器在高背压下不被破坏,建议新安装时使用。
背压安全阀,100 psi,用于SAMS抑制器(SeQuant)
分析報告
视觉对照
外观:符合
法律資訊
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany