重要文件
1.50604
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
同義詞:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] HPLC色谱盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
LiChrospher® RP-18封端(5µm) LiChroCART 150-4.6, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped
包裝
1 ea of
標籤範圍
21.6% Carbon loading
參數
250 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C18 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
法律資訊
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany