重要文件
1.50578
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
LiChrospher® RP-8 (5µm) Hibar® RT 100-4.6, suitable for HPLC
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L7
產品線
LiChrospher®
特點
endcapped: no
標籤範圍
12.5% Carbon loading
參數
400 bar pressure
60 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
柱長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
fully porous particle
基質活性組
C8 bonding phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å pore size
工作pH值範圍
2-7.5
分離技術
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
儲存溫度
no temp limit
一般說明
HPLC色谱柱
LiChrospher® RP-8 是一种可靠且用途广泛的传统生产的球形硅胶载体,具有 C-8 反相特性。它非常适合分离中性、酸性和弱碱性化合物。该吸附剂装在 Hibar 100-4.6 HPLC 柱中。要安装 LiChroCART 4-4 保护柱,必须使用保护柱支架 1.51487。
分析報告
压力: ≤ 40 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 50000
对称性(甲苯):0.8-1.4
容量系数(甲苯):0.8 - 2.0
法律資訊
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany