150209
1.50209
1 of 10
Millipore
146799
胰蛋白胨大豆琼脂-即用沉降板
1.46555
Chocolate Agar contact ICR plus
Supelco
1.18324
浊度仪
1.46501
沙氏葡萄糖琼脂
1.46552
胰蛋白胨大豆琼脂培养基 - 即用型接触平板
1.50481
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 150 x 0.3 mm
1.46783
胰蛋白酶大豆琼脂
1.50441
SeQuant® ZIC-HILIC™ 3.5µm,100Å 100 x 2.1 mm
1.50455
SeQuant® ZIC-HILIC™ 5µm,200Å 150 x 4.6 mm
1.50435
SeQuant® ZIC-HILIC™ 保护柱 20 x 2.1 mm
pkg of 3 cartridges
100
solid phase extraction (SPE): suitable
no temp limit
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號