重要文件
1.46016
Millipore
SDA
Tween®, Histidine, Sodium thiosulphate, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; γ-irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
同義詞:
沙氏葡萄糖琼脂, ICR 30 mL板, 带中和剂的SDA
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.74
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
sterile; γ-irradiated
品質等級
形狀
plate (ready-to-use)
特點
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
成份
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
包裝
triple packed of 20 or 120 plates
板直徑
90 mm
pH值
5.6 ( in H2O)
應用
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
相容性
for use with Contact Plate
儲存溫度
2-25°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
沙氏葡萄糖琼脂平皿(添加LTHTh - ICR,90 mm沉降平皿)是一种选择性培养基,用于测定关键洁净区或隔离器空气(主动和被动空气监测)和人员指纹中的酵母和霉菌总数。沙氏葡萄糖培养基含有动物组织消化物(蛋白胨),提供真菌和酵母生长所需氨基酸和含氮化合物类营养来源。还添加葡萄糖(右旋糖)作为能量和碳源。低pH利于真菌生长。 卵磷脂、聚山梨醇(Tween®)80、组氨酸和硫代硫酸钠作为中和剂用于中和消毒剂残留。 另外,培养基含有耐辐照抗生素,用于抑制伴随生长的细菌菌群。为区别胰蛋白胨大豆琼脂(TSA)和沙氏葡萄糖琼脂(SDA),SDA ICR培养基填装在粉色平皿中。
應用
Sab.Dex.A sel.+LTHTh - ICR是用于酵母和霉菌培养和分离的选择性培养基。该培养基用于测定关键隔离区域或洁净室空气(主动和被动空气监测)和人员指纹中的酵母和霉菌总数。
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2