重要文件
14-475-M
Sigma-Aldrich
Cdk2/Cyclin E蛋白,活性,10 µg
Active complex of recombinant full length human Cdk2 containing a C-terminal His6-tag & recombinant full-length human Cyclin E containing an N-terminal GST-tag. For use in Kinase Assays.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
儲存期限
1 yr
分子量
Mw 34 kDa (cdk2)
Mw 74 kDa (cyclin)
製造商/商標名
Upstate®
技術
activity assay: suitable (kinase)
溶解度
water: soluble
UniProt登錄號
基因資訊
一般說明
研究领域:细胞凋亡
含有C端His6-标签的重组全长人cdk2和含有N端GST标签的重组全长人细胞周期蛋白E的复合物。产品来源:两者均由Sf21昆虫细胞杆状病毒表达细胞周期蛋白E基因(CCNE1)位于人19q12区,负责编码410个氨基酸的全长蛋白。[1]
生化/生理作用
蛋白质靶标:CDK2/细胞周期蛋白E
靶标亚家族:CMGC
细胞周期蛋白E1结合并激活周期蛋白依赖性激酶2(CDK2),形成对S期启动和进展至关重要的活性复合物。细胞周期蛋白E/CDK2复合物主要通过磷酸化特定底物调节细胞周期演进和DNA复制。细胞周期蛋白E水平上升和CDK2激酶活性提高均与肿瘤患者的预后不良、生存率下降和治疗耐药性有关。细胞周期蛋白E/CDK2复合物过度激活通过多种机制直接破坏DNA复制,导致DNA双链断裂(DSB)和基因组不稳定。靶向致癌性细胞周期蛋白E/CDK2复合物已经成为潜在的癌症治疗手段。[1]
包裝
也提供250μg规格(目录号14-475M)-请查询价格和供货情况。
品質
通过CDK2/细胞周期蛋白E磷酸化组蛋白H1进行常规评估
外觀
Ni-NTA琼脂糖
儲存和穩定性
在-70℃下保存1年
其他說明
比活相关数据,请参阅检验报告以获取该酶的单独批次。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cyclin E/CDK2: DNA Replication, Replication Stress and Genomic Instability
Fagundes R and Teixeira LK
Frontiers in Cell and Developmental Biology, 9, 774845-774845 (2021)