重要文件
1.32273
Sigma-Aldrich
硼酸
crystals, Technipur®
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H3BO3
CAS號碼:
分子量::
61.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
2.6 mmHg ( 20 °C)
品質等級
形狀
crystals
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI 密鑰
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1