重要文件
1.30196
Millipore
HY-LiTE® Jet A1 Fuel检测试剂盒
同義詞:
Jet A1 Fuel生物质测试,快速 Jet A1 fuel测试
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test Kit is suitable for rapid detection of microbiological contamination in fuel tanks
產品線
HY-LiTE®
儲存期限
15 mo.
包裝
pkg of 20 tests (20 pens, 20 large pipettes, 20 small pipettes)
製造商/商標名
HY-LiTE®
儲存條件
dry at room temperature
應用
jet fuel
相容性
for use with HY-LITE®
檢測方法
bioluminescent
儲存溫度
2-8°C
一般說明
HY-LiTE ®Jet A1燃料测试试剂盒包含即用型笔,可与HY-LiTE ®2光度计一起用于检测Jet A1 燃料的总生物污染。燃料中含有少量的水,并存在微生物污染的风险。三磷酸腺苷(ATP)是通过与缓冲溶液中的荧光素/荧光素酶试剂反应来检测。该检测试剂盒旨在指示代谢活性生物材料的存在,如细菌、酵母和霉菌,包括硫酸盐还原细菌和其他厌氧微生物,这些可能无法通过传统的生长方法检测到。测量极限:
IATA(国际航空运输协会)“飞机燃料箱微生物污染指导材料”第5版:
  • 可忽略: < 1000 RLU/liter fuel
  • Moderate: 1000 – 5000 RLU/liter fuel
  • Heavy: > 5000 RLU/升燃料
上述建议限值基于HY-LiTE ®2光度计的测量范围。它们仅适用于飞机机翼油箱样品,并基于与其它常规使用方法的比较。这些限值只是一个建议,可能需要根据个体情况、测试频率、污染历史等对其它类型的样品进行调整。
该燃料测试试剂盒包含从Jet A1燃料样品取样的专利捕获解决方案。
應用
HY-LiTE ®Jet A1 燃料ATP 测试试剂盒适用于快速检测燃料箱和分配系统中的微生物污染。
特點和優勢
  • 几分钟内得到结果
  • 无需专业技能
  • 现场测试-不需要实验室设施
  • 定量、客观的结果
  • 数字读出。易解读
  • 所有航空燃油样品(含/不含水)的处理方案相同
  • 所有样品(含/不含水)的作用限值相同
  • 直接检测样品中的生物活性,不需要在实验室培养基中培养微生物
  • 灵活的样品体积。建议使用1升,但也可以测试更小的体积。为了与指南进行比较,结果可以进行体积调整:RLU/l = RLU x (1000 ml/ml样品体积),IATA《飞机燃料箱微生物污染指导材料》第5版推荐。
適合性
用于检查 Jet A1 和其它燃料样品的生物质污染
分析報告
包装:通过测试
外观:通过测试
性能测试:通过测试
法律資訊
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany