重要文件
1.24807
Millipore
6-(Furfurylamino)purine
for biochemistry
同義詞:
6-(Furfurylamino)purine, Kinetine, Furfuryladenine, Quinetine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H9N5O
CAS號碼:
分子量::
215.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
208-382-2
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
solid
pH值
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, filtered suspension)
mp
265-270 °C
體積密度
360 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[nH]1c2c(nc1)ncnc2NCc3[o]ccc3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI 密鑰
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3