重要文件
1.24542
Millipore
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸游离酸
for biochemistry NAD
同義詞:
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸游离酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H27N7O14P2
CAS號碼:
分子量::
663.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
200-184-4
NACRES:
NB.21
品質等級
形狀
solid
pH值
2.5-3.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
140-142 °C
溶解度
10 g/L
體積密度
200‑300 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OCC4OC(C(C4O)O)[n+]5cc(ccc5)C(=O)N)O)OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-UHFFFAOYSA-N
應用
  • Development of a Highly Selective NAD(+) -Dependent Glyceraldehyde Dehydrogenase and its Application in Minimal Cell-Free Enzyme Cascades: 本研究介绍了一种对生物工业应用至关重要的 NAD+ 依赖性酶的开发,证明了其在生物合成过程酶级联中的实用价值,可提高生物技术生产系统的效率 (DOI: 10.1002/css)。
分析報告
含量测定(β-NAD,用ADH酶促,以无水物质计): ≥ 95 %
含量测定(分光光度法): ≥ 95.0 %
鉴别(IR光谱):通过测试
外观:白色至类白色细粉末,最终为微黄色。
pH(10 g/L,水):2.5 - 3.0
最大吸收 λmax.(缓冲液pH 7.0):259 - 261 nm
比吸光系数A 1%/1cm(λmax.;0.01 g/l;缓冲液pH 7.0;以无水物计算):255 - 270
水(根据卡尔费休法): ≤ 7.0 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3