重要文件
1.19996
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 20µm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115709
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
spherical silica gel
品質等級
參數
≤40 bar max. pressure
孔徑
10 nm mean pore size
應用
plasma purification
分離技術
reversed phase
儲存溫度
2-30°C
分析報告
碳含量:17 - 21 %
纯度(Al): ≤ 50 ppm
纯度(Fe): ≤ 25 ppm
纯度(Na): ≤ 25 ppm
可提取物质: ≤ 0.10 %
比表面积(BET):320 - 400 m²/g
毛孔体积:0.8 - 0.9 ml/g
压力: ≤ 25 bar
理论塔板数(N/m)(甲苯): ≥ 7000
分离因子(苯酚/吡啶):1.8 - 3.0
容量因子(3-硝基乙酰苯胺):2.9 - 3.9
粒径(d10):10.0 - 15.0 µm
粒径(d50):16.0 - 23.0 µm
粒径(d90):25.0 - 40.0 µm
法律資訊
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1