重要文件
1.19799
Supelco
锶标准液
traceable to SRM from NIST Sr(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Sr Certipur®
同義詞:
ICP/AAS锶校准品
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
產品線
Certipur®
濃度
1000 mg/L Sr in 0.5 M HNO3
技術
AAS: suitable
pH值
0.5 (20 °C in H2O)
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
形式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034生产,并根据和ISO/IEC 17025进行表征。该CRM可追溯到SI单位千克,并根据国家计量研究所(NMI,例如 NIST)中的主要材料进行测量。
请访问 ISO 证书和现场质量自我评估 以获取最新的认证证书。
请访问 http://www.sigma-aldrich.com 下载您的证书,查看认证值,包括不确定度和有效期。
應用
锶标准溶液可用作原子吸收光谱的校准标准品。
分析報告
1000 mg/L Sr 溶于 0.5 mol/L HNO3,由高纯度 Sr(NO3)2, HNO3,和水制备
其他說明
有关我们用于ICP和ASS的 Certipur® 系列CRM的完整产品列表、技术信息和示例证书,请访问我们的 ICP & AAS 标准网站
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.