重要文件
119147
Sigma-Aldrich
8-环戊基-1,3-二丙基黄嘌呤
DPCPX
同義詞:
1,3-二丙基-8-环戊基黄嘌呤, DPCPX, PD 116948
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H24N4O2
CAS號碼:
分子量::
304.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
SMILES 字串
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N