118466
1.18466
1 of 10
Supelco
1.18388
Phosphate Test
1.10428
磷酸盐测试
1.14661
淡水和海水的磷酸盐测试
1.14848
1.18465
Phosphate Test Refill pack
1.11106
氯化物测试
1.14846
1.00798
1.11109
Alkalinity Test
1.14774
亚硝酸盐测试
refill
100
phosphate
for use with MQUANT®
colorimetric
15-25°C
Supelco®水质分析产品操作简单、结果精准
大麻检测产品:适合种植者的解决方案
实验室化学品
比色法及滴定法试剂盒
磷酸盐
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號