文件
1.17920
Supelco
Quaternary Ammonium Compounds Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (quaternary ammonium), MQuant®
同義詞:
季铵化合物化学测试条
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
季铵化合物, colorimetric, 10-500 mg/L (quaternary ammonium), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
ammonium
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-500 mg/L (quaternary ammonium)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:试纸比色法,10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L, MQuant®
MQuant® 试纸条可用于检查季铵化合物,这些化合物具有杀微生物特性,主要用于表面清洁剂。某些季铵化合物与指示剂反应,指示剂的颜色会由黄绿色变为绿松石蓝。通过目测比较测试条的反应区和色标区域,可半定量测定季铵化合物的浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®系列)之前对浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续性设计优点:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的 MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本产品受益于:
  • 还原试纸
  • 再生铝管
  • 数字说明书
了解有关该计划的更多信息:试纸小改动带来大影响
應用
  • Material compatibility of detergent and disinfectant products: Investigates the impact of quaternary ammonium compounds on various plastics used in healthcare environments, emphasizing their role in maintaining material integrity and effective disinfection (Jennings J et al., 2024).
  • Superabsorbent quaternary ammonium guar gum hydrogel: Describes the development of a hydrogel for soil improvement that leverages the controlled release of humic acid, highlighting the application of quaternary ammonium compounds in enhancing plant growth and environmental sustainability (Cui S et al., 2024).
  • Efficient removal of pollutants using novel mesoporous nanocomposites: Details the use of quaternary ammonium-modified ZnO nanocomposites for the removal of environmental pollutants, demonstrating an innovative approach to water purification and waste treatment technologies (Sharma A et al., 2024).
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。