重要文件
1.15696
Supelco
HPTLC板,硅胶60 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
同義詞:
高效薄层色谱板,硅胶60 F₂₅₄s
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
HPTLC: suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25块玻璃板20 x 10 cm
HPTLC 板可快速、定量地分析复杂样品,可供手动或自动使用。我们的 HPTLC 硅胶板的工作速度是传统 TLC 板的三倍–,并且灵敏度更高。HPTLC 中的粒径范围在 4-8 µm 之间,与 TLC 板相比,可产生更光滑的表面和更高的分离能力。
聯結
替代:15696-6; 15696
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt.测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)显色试验
hRf值
-bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
17 - 22
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:38 - 43
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:58 - 64
分离数
-显色试验,亲脂性:
≥ 10.0
B)类固醇测试
hRf值
-氢化可的松,类固醇测试:
23 - 29
- Reichstein S,类固醇检测:36 - 45
- 甲基睾酮,类固醇检测:43 - 52
分离数
-类固醇测试:
≥ 10.5
在调节板上测定的典型值
洗脱液 A)甲苯(相对湿度 45%)
洗脱液 B)乙酸乙酯/甲苯(95+5 v/v;相对湿度 20%)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
HPTLC-MS was used to analyze stevioside and rebaudioside in artificial sweeteners, stevia plants, cola and isotonic drinks with a minimum of sample preparation.
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).