115368
1.15368
同義詞:
总离子强度调节缓冲液
1 of 10
Supelco
89466
TISAB II 溶液
89465
TISAB I 溶液
89467
TISAB III 溶液
1.16770
总离子浓度缓冲液III (TISAB-III)
1.09137
氢氧化钠 溶液
34574
TISAB IV 溶液
47072
ISE用氟离子溶液
1.09138
1.09141
Sigma-Aldrich
319945
反式-1,2-环己二胺四乙酸 一水合物
总离子浓度缓冲液(TISAB), for fluoride determination
100
liquid
titration: suitable
5.5 (20 °C in H2O)
1.07 g/cm3 at 20 °C
15-25°C
Analytical Reagents
Titration Reagents
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
產品編號
批次/批編號
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 2
S7920
氟化钠
201154