重要文件
1151158
Millipore
ProSep®-vA Ultra 1 x 100 mL
High-titer antibody purification
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011308
品質等級
製造商/商標名
Prosep®
參數
<1000 cm/hr flow rate
技術
protein purification: suitable
床高度
≤450 mm
粒徑
75-125 μm
pH值
1 – 9
包裝
Bottle
法律資訊
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1