重要文件
1.14825
Supelco
Aluminum Test, photometric
photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
铝测试, photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 350 tests
350 tests
特定分析物
aluminium
測量範圍
0.020-1.20 mg/L (Al)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Chromazurol S)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:光度0.020-1.20 mg/l铝Spectroquant®
该方法类似于APHA 3500-Al-B和DIN ISO 10566 E30。该Spectroquant®铝试剂测试可以准确定量水样品中的铝含量。
方法原理:在弱酸性醋酸盐缓冲溶液中,铝离子与铬天青S反应形成蓝紫色化合物,可通过光度法测定。由于空白试剂本身显橙色,测试液显橙红色至红色。
该Spectroquant® Reagent试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的细胞和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ali Masoudi Alavi et al.
ChemistryOpen, 9(5), 631-636 (2020-06-04)
Aluminum phosphates are known as inorganic hardening agents for the setting of alkali silicate solutions, but only few studies have been published on the setting mechanism of potassium water glass. The solution behavior of two aluminum metaphosphates in alkaline environments
條款
熔融后使用 Chromazurole S 进行光度测定
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation
酸矿化后使用 Chromazurole S 进行光度测定
酸矿化后使用 Chromazurole S 进行光度测定;DIN 分解
查看全部