重要文件
1.13725
Supelco
HPTLC板,硅胶60 RP-8 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
HPTLC: suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个玻璃板 10 x 10 cm
聯結
替代:13725-5; 13725
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)胆固醇检测
hRf值
- 胆固醇,胆固醇检测:
48 - 60
B)类固醇检测
- 甲睾酮,类固醇检测:31 - 51
- Reichstein S,类固醇检测:59 - 79
- 氢化可的松,类固醇检测:72 - 92
在活化板上确定的典型值(120°C,15 min)
洗脱剂a)丙酮/水(95/5 v/v)
洗脱剂b)乙腈/水(70/30 v/v)