重要文件
1.12412
Supelco
Yttrium oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
同義詞:
Yttrium oxide 99+
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
O3Y2
CAS號碼:
分子量::
225.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-233-5
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
產品線
EMSURE®
形狀
solid
損耗
≤1.0% loss on ignition, 1000°C
mp
2410 °C
密度
5.0 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Y+3].[Y+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Y/q3*-2;2*+3
InChI 密鑰
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
相關類別
分析報告
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1